Tlačiť
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR965882-1G OR965882-250MG
APOSOR965882-1GEA 514.64 EUR
APOSOR965882-1G APOSOR965882-250MG
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide 96%
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07366716
Číslo CAS: 824429-50-7