Tlačiť
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR965764-100G OR965764-25G
APOSOR965764-100GEA 549.14 EUR
APOSOR965764-100G APOSOR965764-25G
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate
Vzorec: C₈H₁₅BrO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209634
Číslo CAS: 24457-21-4
OSN: 1760
ADR: 8,III