Tlačiť
Ethyl 2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2-(pyrimidin-2-yl)acetate, 2-Pyrimidineacetic acid ethyl ester
OR965521-10G OR965521-1G OR965521-5G
APOSOR965521-10GEA 384.68 EUR
APOSOR965521-10G APOSOR965521-1G APOSOR965521-5G
Ethyl 2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Ethyl-2-(pyrimidin-2-yl)acetate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Mw: 166.1800 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09953517
Číslo CAS: 63155-11-3