Tlačiť
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR965089-1G OR965089-5G
APOSOR965089-1GEA 76.61 EUR
APOSOR965089-1G APOSOR965089-5G
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Teplota varu: 168…173 °C
Hustota: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 13398-94-2