Tlačiť
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9650-1G OR9650-250MG
APOSOR9650-1GEA 150.02 EUR
APOSOR9650-1G APOSOR9650-250MG
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08146610
Číslo CAS: 15182-06-6
OSN: 2735
ADR: 8,III