Tlačiť
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Bromo-3-methoxypicolinaldehyde
OR964681-100MG OR964681-1G OR964681-250MG
APOSOR964681-100MGEA 76.61 EUR
APOSOR964681-100MG APOSOR964681-1G APOSOR964681-250MG
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Teplota tavenia: 70…80 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11857632
Číslo CAS: 1087659-24-2