Tlačiť
D-Phenylalaninamide hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-D-Phe-NH2·HCl
OR964553-100G OR964553-25G OR964553-5G
APOSOR964553-100GEA 1034.5 EUR
APOSOR964553-100G APOSOR964553-25G APOSOR964553-5G
D-Phenylalaninamide hydrochloride 98%
D-Phenylalaninamide hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂N₂O·HCl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153454
Číslo CAS: 71666-94-9