Tlačiť
N-Acetyl-D-norvaline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR964516-1G OR964516-25G OR964516-5G
APOSOR964516-1GEA 0 EUR
APOSOR964516-1G APOSOR964516-25G APOSOR964516-5G
N-Acetyl-D-norvaline 95%
N-Acetyl-D-norvaline
Vzorec: C₇H₁₃NO₃
Mw: 159.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151962
Číslo CAS: 57357-56-9