Tlačiť
Boc-D-Glu-OMe
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (R)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-methoxy-5-oxopentanoic acid
OR964508-1G OR964508-5G
APOSOR964508-1GEA 55.28 EUR
APOSOR964508-1G APOSOR964508-5G
Boc-D-Glu-OMe
Boc-D-Glu-OMe
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₆
Mw: 261.274 g/mol
Teplota tavenia: 59…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00076930
Číslo CAS: 55227-00-4