Tlačiť
Boc-D-Lysinol(Z) 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-N-BOC-6-N-Cbz-D-Lysinol
OR964212-1G OR964212-5G
APOSOR964212-1GEA 183.06 EUR
APOSOR964212-1G APOSOR964212-5G
Boc-D-Lysinol(Z) 98%
Boc-D-Lysinol(Z)
Vzorec: C₁₉H₃₀N₂O₅
Mw: 366.5 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 252940-35-5