Tlačiť
H-D-Lys(Z)-OH 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-D-Lys(Cbz)-OH, Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-D-lysine, Nepsilon-Cbz-D-lysine, H-D-Lys(Z)-OH, Nepsilon-Carbobenzoxy-D-lysine
OR964205-100G OR964205-25G
APOSOR964205-100GEA 455.84 EUR
APOSOR964205-100G APOSOR964205-25G
H-D-Lys(Z)-OH 97%
H-D-Lys(Z)-OH
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂O₄
Mw: 280.324 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063120
Číslo CAS: 34404-32-5