Tlačiť
Boc-D-norvaline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pentanoic acid, Boc-D-Nva-OH
OR964138-25G OR964138-5G
APOSOR964138-25GEA 97.74 EUR
APOSOR964138-25G APOSOR964138-5G
Boc-D-norvaline 97%
Boc-D-norvaline
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
Mw: 217.265 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00155638
Číslo CAS: 57521-85-4