Tlačiť
H-DL-Phe(3-CN)-OH 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Amino-3-(3-cyanophenyl)propanoic acid
OR964107-1G OR964107-5G
APOSOR964107-1GEA 127.96 EUR
APOSOR964107-1G APOSOR964107-5G
H-DL-Phe(3-CN)-OH 99%
H-DL-Phe(3-CN)-OH
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00190859
Číslo CAS: 63999-80-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III