Tlačiť
2-Furan-2-yl-ethylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR963942-1G OR963942-250MG OR963942-5G
APOSOR963942-1GEA 249.15 EUR
APOSOR963942-1G APOSOR963942-250MG APOSOR963942-5G
2-Furan-2-yl-ethylamine 95%
2-Furan-2-ylethylamine
Vzorec: C₆H₉NO
Mw: 111.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04113973
Číslo CAS: 1121-46-6