tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
Sar-OtBu·HCl, tert-Butyl sarcosinate hydrochloride, Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, H-Sar-OtBu·HCl, tert-Butyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride, H-Sar-OtBu.HCl
OR963784-100G
OR963784-25G
OR963784-5G
APOSOR963784-100GEA
513.92
EUR
APOSOR963784-100G
APOSOR963784-25G
APOSOR963784-5G
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₆ClNO₂ Mw: 181.660 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00080936 Číslo CAS: 136088-69-2 |