Tlačiť
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Sar-OtBu·HCl, tert-Butyl sarcosinate hydrochloride, Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, H-Sar-OtBu·HCl, tert-Butyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride, H-Sar-OtBu.HCl
OR963784-100G OR963784-25G OR963784-5G
APOSOR963784-100GEA 514.64 EUR
APOSOR963784-100G APOSOR963784-25G APOSOR963784-5G
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₆ClNO₂
Mw: 181.660 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080936
Číslo CAS: 136088-69-2