Tlačiť
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: H-DL-NorLeu-OMe·HCl, H-DL-Nle-OMe·HCl, Methyl 2-aminohexanoate hydrochloride
OR963597-100G OR963597-25G
APOSOR963597-100GEA 455.84 EUR
APOSOR963597-100G APOSOR963597-25G
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₆ClNO₂
Mw: 181.66 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058296
Číslo CAS: 77300-48-2