Tlačiť
Boc-L-alaninal 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR963550-1G OR963550-5G
APOSOR963550-1GEA 103.09 EUR
APOSOR963550-1G APOSOR963550-5G
Boc-L-alaninal 95%
Boc-L-alaninal
Vzorec: C₈H₁₅NO₃
Teplota tavenia: 82…84 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00143786
Číslo CAS: 79069-50-4