Tlačiť
D-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: H-D-Met-OMe·HCl, H-D-Met-OMe.HCl
OR963120-100G OR963120-25G
APOSOR963120-100GEA 320.85 EUR
APOSOR963120-100G APOSOR963120-25G
D-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
D-Methionine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO₂S·HCl
Mw: 199.7 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070385
Číslo CAS: 69630-60-0