Tlačiť
2-Bromobenzo[b]thiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-benzo[b]thiophene
OR9631-1G OR9631-25G OR9631-5G
APOSOR9631-1GEA 83.03 EUR
APOSOR9631-1G APOSOR9631-25G APOSOR9631-5G
2-Bromobenzo[b]thiophene
2-Bromobenzo[b]thiophene
Vzorec: C₈H₅BrS
Teplota tavenia: 37…43 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08435846
Číslo CAS: 5394-13-8