Tlačiť
N-Methoxy-N-methylpropionamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Methoxy-N-methylpropanamide
OR962763-1G OR962763-25G OR962763-5G
APOSOR962763-1GEA 142 EUR
APOSOR962763-1G APOSOR962763-25G APOSOR962763-5G
N-Methoxy-N-methylpropionamide 95%
N-Methoxy-N-methylpropionamide
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Hustota: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09833541
Číslo CAS: 104863-65-2
OSN: 1993
ADR: 3,III