Tlačiť
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthoic acid
OR962670-10G OR962670-1G OR962670-5G
APOSOR962670-10GEA 441.02 EUR
APOSOR962670-10G APOSOR962670-1G APOSOR962670-5G
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Mw: 176.22 g/mol
Teplota tavenia: 56…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368364
Číslo CAS: 23357-47-3