Tlačiť
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, 2,5-Dibromo-3,4-ethylenedioxythiophene
OR9626-1G OR9626-250MG
APOSOR9626-1GEA 33.17 EUR
APOSOR9626-1G APOSOR9626-250MG
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Vzorec: C₆H₄Br₂O₂S
Teplota tavenia: 96…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01651770
Číslo CAS: 174508-31-7