Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Cyanobenzyl alcohol
OR962541-25G OR962541-100G
APOSOR962541-25GEA 116.16 EUR
APOSOR962541-25G APOSOR962541-100G
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Mw: 133.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00870633
Číslo CAS: 874-89-5