Tlačiť
N,N-Diethyl-4-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR962461-10G OR962461-1G OR962461-25G OR962461-5G
APOSOR962461-10GEA 0 EUR
APOSOR962461-10G APOSOR962461-1G APOSOR962461-25G APOSOR962461-5G
N,N-Diethyl-4-nitroaniline 98%
N,N-Diethyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
Teplota tavenia: 77,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043606
Číslo CAS: 2216-15-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III