Tlačiť
(±)-4-Chlorostyrene oxide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(4-Chlorophenyl)oxirane
OR962433-1G OR962433-5G
APOSOR962433-1GEA 132.77 EUR
APOSOR962433-1G APOSOR962433-5G
(±)-4-Chlorostyrene oxide 97%
(±)-4-Chlorostyrene oxide
Vzorec: C₈H₇ClO
Hustota: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00956179
Číslo CAS: 2788-86-5
OSN: 1993
ADR: 3,II