Fmoc-Nα-methyl-L-phenylglycine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-2-phenylacetic acid, N-Fmoc-(S)-a-(methylamino)-benzeneacetic acid, Fmoc-N-Me-Phg-OH
OR962347-1G
OR962347-5G
APOSOR962347-1GEA
141.8
EUR
APOSOR962347-1G
APOSOR962347-5G
Fmoc-Nα-methyl-L-phenylglycine 97%
Fmoc-Nalpha-methyl-L-phenylglycine
Vzorec:
C₂₄H₂₁NO₄ Mw: 387.44 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01861296 Číslo CAS: 574739-36-9 |