Tlačiť
H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: H-Abu-OtBu.HCl, tert-Butyl (S)-2-aminobutyrate hydrochloride, H-Abu-OtBu·HCl
OR962286-100G OR962286-25G OR962286-5G
APOSOR962286-100GEA 288.8 EUR
APOSOR962286-100G APOSOR962286-25G APOSOR962286-5G
H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
H-2-Abu-OtBu·HCl
Vzorec: C₈H₁₈ClNO₂
Mw: 195.687 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00237697
Číslo CAS: 53956-05-1