Tlačiť
Methyl 5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-bromo-1H-indole-3-carboxylate
OR962104-25G OR962104-5G
APOSOR962104-25GEA 328.46 EUR
APOSOR962104-25G APOSOR962104-5G
Methyl 5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂
Mw: 254.0800 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203728
Číslo CAS: 773873-77-1