Tlačiť
5-(Trimethylsilyl)thiazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR961473-1G OR961473-5G
APOSOR961473-1GEA 49.67 EUR
APOSOR961473-1G APOSOR961473-5G
5-(Trimethylsilyl)thiazole 95%
5-(Trimethylsilyl)thiazole
Vzorec: C₆H₁₁NSSi
Mw: 157.31
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191506
Číslo CAS: 79265-36-4