Tlačiť
Boc-N-ME-NVA-OH 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Boc-N-methyl-L-norvaline, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)pentanoic acid
OR961348-1G OR961348-5G
APOSOR961348-1GEA 194.67 EUR
APOSOR961348-1G APOSOR961348-5G
Boc-N-ME-NVA-OH 97%
Boc-N-ME-NVA-OH
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₄
Mw: 231.292 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02094111
Číslo CAS: 136092-78-9