Boc-N-ME-NVA-OH 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
Boc-N-methyl-L-norvaline, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)pentanoic acid
OR961348-1G
OR961348-5G
APOSOR961348-1GEA
194.67
EUR
APOSOR961348-1G
APOSOR961348-5G
Boc-N-ME-NVA-OH 97%
Boc-N-ME-NVA-OH
Vzorec:
C₁₁H₂₁NO₄ Mw: 231.292 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02094111 Číslo CAS: 136092-78-9 |