Tlačiť
Fmoc-L-norvaline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR960882-100G OR960882-25G
APOSOR960882-100GEA 93.46 EUR
APOSOR960882-100G APOSOR960882-25G
Fmoc-L-norvaline 97%
Fmoc-L-norvaline
Vzorec: C₂₀H₂₁NO₄
Teplota tavenia: 151…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00155631
Číslo CAS: 135112-28-6