Tlačiť
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR960642-25G OR960642-5G OR960642-100G
APOSOR960642-25GEA 68.19 EUR
APOSOR960642-25G APOSOR960642-5G APOSOR960642-100G
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester 97%
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Vzorec: C₂₄H₂₇NO₆
Teplota tavenia: 83…96 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00077055
Číslo CAS: 104091-08-9