Tlačiť
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR960627-1G OR960627-5G
APOSOR960627-1GEA 194.95 EUR
APOSOR960627-1G APOSOR960627-5G
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine 97%
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine
Vzorec: C₁₇H₃₀ClNSn
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10699154
Číslo CAS: 1204580-73-3
OSN: 2788
ADR: 6.1,II