Tlačiť
4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR960624-1G OR960624-250MG
APOSOR960624-1GEA 453.67 EUR
APOSOR960624-1G APOSOR960624-250MG
4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine 97%
4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine
Vzorec: C₁₇H₃₀ClNSn
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09870067
Číslo CAS: 1204580-71-1
OSN: 2788
ADR: 6.1,III