Tlačiť
4-Isopropoxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9606-100G OR9606-25G OR9606-5G
APOSOR9606-100GEA 208.58 EUR
APOSOR9606-100G APOSOR9606-25G APOSOR9606-5G
4-Isopropoxybenzoic acid
4-Isopropoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Teplota tavenia: 163…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044318
Číslo CAS: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4