Tlačiť
3,5-Dimethylanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methoxy-3,5-dimethylbenzene
OR9605-100G OR9605-25G OR9605-5G
APOSOR9605-100GEA 109.51 EUR
APOSOR9605-100G APOSOR9605-25G APOSOR9605-5G
3,5-Dimethylanisole
3,5-Dimethylanisole
Vzorec: C₉H₁₂O
Teplota varu: 192…193 °C
Hustota: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008398
Číslo CAS: 874-63-5
EINECS: 212-865-3