Tlačiť
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: [3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine
OR960237-1G OR960237-5G
APOSOR960237-1GEA 208.29 EUR
APOSOR960237-1G APOSOR960237-5G
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₂ClN₃O
Mw: 225.68 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12027097
Číslo CAS: 937665-65-1