Tlačiť
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)ethanone
OR9600-1G OR9600-5G
APOSOR9600-1GEA 78.11 EUR
APOSOR9600-1G APOSOR9600-5G
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Mw: 229.0706 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683853
Číslo CAS: 6342-63-8