Tlačiť
Quinolin-8-ylmethanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR959827-1G OR959827-5G
APOSOR959827-1GEA 307.23 EUR
APOSOR959827-1G APOSOR959827-5G
Quinolin-8-ylmethanol 98%
Quinolin-8-ylmethanol
Vzorec: C₁₀H₉NO
Mw: 159.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00769488
Číslo CAS: 16032-35-2