Tlačiť
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9598-25G OR9598-1G OR9598-5G
APOSOR9598-25GEA 104.69 EUR
APOSOR9598-25G APOSOR9598-1G APOSOR9598-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrNO
Teplota tavenia: 158…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143428
Číslo CAS: 40530-18-5
EINECS: 254-958-1