Tlačiť
2-Bromophenetole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-ethoxybenzene, 2-Bromophenyl ethyl ether
OR9597-5G OR9597-100MG OR9597-1G
APOSOR9597-5GEA 91.46 EUR
APOSOR9597-5G APOSOR9597-100MG APOSOR9597-1G
2-Bromophenetole
2-Bromophenetole
Vzorec: C₈H₉BrO
Teplota varu: 223 °C
Hustota: 1,4223 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061092
Číslo CAS: 583-19-7
EINECS: 209-501-0