Tlačiť
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Acetamido-4-chloropyridine
OR959541-10G OR959541-1G OR959541-5G
APOSOR959541-10GEA 588.02 EUR
APOSOR959541-10G APOSOR959541-1G APOSOR959541-5G
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide
Vzorec: C₇H₇ClN₂O
Mw: 170.6 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03394624
Číslo CAS: 245056-66-0