Tlačiť
5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-nitropyridin-3-ol
OR959407-1G OR959407-250MG
APOSOR959407-1GEA 135.39 EUR
APOSOR959407-1G APOSOR959407-250MG
5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
5-Hydroxy-2-nitropyridine
Vzorec: C5H4N2O3
Mw: 140.0969 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03032441
Číslo CAS: 15206-26-5