Tlačiť
Kyselina benzoová
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9594-1KG OR9594-25KG OR9594-5KG
APOSOR9594-1KGEA 50.14 EUR
APOSOR9594-1KG APOSOR9594-25KG APOSOR9594-5KG
Kyselina benzoová
Kyselina benzoová
Vzorec: C₇H₆O₂
Teplota varu: 249 °C
Teplota tavenia: 121…125 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002398
Číslo CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2