Tlačiť
3-Morpholinobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9592-1G OR9592-5G
APOSOR9592-1GEA 188.53 EUR
APOSOR9592-1G APOSOR9592-5G
3-Morpholinobenzaldehyde 98%
3-Morpholinobenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Teplota tavenia: 68…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772811
Číslo CAS: 446866-87-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III