Tlačiť
1-Bromo-4-iodobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-1-iodobenzene
OR9587-100G OR9587-25G OR9587-500G
APOSOR9587-100GEA 61.77 EUR
APOSOR9587-100G APOSOR9587-25G APOSOR9587-500G
1-Bromo-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄BrI
Teplota varu: 120…122 °C/14mmHg
Teplota tavenia: 90…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001051
Číslo CAS: 589-87-7
EINECS: 209-662-7