Tlačiť
4-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-((Dimethylamino)methyl)benzoic acid hydrochloride
OR958387-1G OR958387-5G
APOSOR958387-1GEA 185.46 EUR
APOSOR958387-1G APOSOR958387-5G
4-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
4-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₄ClNO₂
Mw: 215.68 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09997604
Číslo CAS: 17847-26-6