Tlačiť
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9583-1G OR9583-5G
APOSOR9583-1GEA 39.79 EUR
APOSOR9583-1G APOSOR9583-5G
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Teplota tavenia: 60…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041431
Číslo CAS: 170230-87-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III