Tlačiť
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9579-25G OR9579-1G OR9579-5G
APOSOR9579-25GEA 92.93 EUR
APOSOR9579-25G APOSOR9579-1G APOSOR9579-5G
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Mw: 192.44
Teplota tavenia: 77…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114221
Číslo CAS: 73583-39-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III